Learn More
Invitrogen™ Risankizumab Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
1204.00 €
Spezifikation
Antigen Risankizumab Humanized
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30282651
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559565
100 μg N/A
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
30282932
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559566
1 mg
1204.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Risankizumab is a fully humanized IgG1 monoclonal antibody (mAb) that is selective for interleukin 23 (IL-23). On April 23, 2019 it was approved by the FDA (as SKYRIZI) for the treatment of moderate-to-severe plaque psoriasis in adults who are clinically considered eligible for systemic therapy or phototherapy for psoriasis. Label This pharmaceutical has been commercialized through collaboration between the German pharmaceutical company, Boehringer Ingelheim, and Abbvie.
Spezifikation
Spezifikation
Risankizumab Humanized
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
BI 655066; risankizumab-rzaa
Antibody
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Primary
Protein A