Learn More
Risedronsäure-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16544364 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16544364 250 mg 250 Milligramm
16534364 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16544364 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 462932500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 115436-72-1 | C7H10NNaO7P2 | 305.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115436-72-1
Summenformel C7H10NNaO7P2
Molekulargewicht (g/mol) 305.09
MDL-Nummer MFCD00867080,MFCD01706268,MFCD00867080
InChI-Schlüssel DRFDPXKCEWYIAW-UHFFFAOYNA-M
IUPAC-Name Natriumwasserstoff [1-Hydroxy-1-Phosphono-2-(Pyridin-3-yl)ethyl]Phosphonat
SMILES [Na+].OC(CC1=CN=CC=C1)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Risedronic acid sodium salt
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol
Formelmasse 305.1