missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Risedronsäure-Natriumsalz, TRC

Artikelnummer. 30132612
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132612 2.5 g 2.50 Gramm
30138468 250 mg 250 Milligramm
30005752 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132612 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR5215002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 115436-72-1
Summenformel C7 H10 N O7 P2 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 305.09
Synonym Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, sodium salt (1:1), Phosphonic acid, [1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, monosodium salt (9CI), 3-Pyridyl-1-hydroxyethylidene-1,1-biphosphonic acid sodium salt, Actonel, Fossical, Gemfos, NE 58095, Risedronate sodium, Risedronic acid monosodium salt, Sodium risedronate
IUPAC-Name Natrium; Hydroxy-(1-Hydroxy-1-Phosphono-2-Pyridin-3-Ylethyl)Phosphinat
SMILES [Na+].OC(Cc1cccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Risedronate sodium
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H11NO7P2.Na/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);/q;+1/p-1
Formelmasse 304.983
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.