Learn More
Risedronsäure-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30138468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138468 250 mg 250 Milligramm
30132612 2.5 g 2.50 Gramm
30005752 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138468 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR521500250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115436-72-1
Summenformel C7 H10 N O7 P2 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 305.09
Synonym Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, sodium salt (1:1), Phosphonic acid, [1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, monosodium salt (9CI), 3-Pyridyl-1-hydroxyethylidene-1,1-biphosphonic acid sodium salt, Actonel, Fossical, Gemfos, NE 58095, Risedronate sodium, Risedronic acid monosodium salt, Sodium risedronate
IUPAC-Name Natrium; Hydroxy-(1-Hydroxy-1-Phosphono-2-Pyridin-3-Ylethyl)Phosphinat
SMILES [Na+].OC(Cc1cccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Risedronate sodium
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H11NO7P2.Na/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);/q;+1/p-1
Formelmasse 304.983