Learn More
Eppendorf™ Rahmengestelle
Click to view available options
Größe:
Groß
Mittel
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sockelpodest
- Erhältlich in den Größen 30 und 40 cm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hebebühnen |
| Höhe (metrisch) | 40,6 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Innova™ 44/44R stapelbare Inkubationsschüttler |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Größe | Groß |