Learn More
Risperidon, Lipomed
Artikelnummer. 30460127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460127 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30460127 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMRSP124450
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Risperidon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Risperidone
CAS 106266-06-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Risperidone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C23 H27 F N4 O2
Synonym Risperidone, 4 H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl- (9 CI), 1,2-Benzisoxazole, 4 H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv., R 64766, Risperdal, Spiron
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
IUPAC-Name 3-[2-[4-(6-Fluor-1,2-Benzoxazol-3-yl)Piperidin-1-yl]Ethyl]-2-Methyl-6,7,8,9-Tetrahydropyrido[1,2-a]Pyrimidin-4-on
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 410.48
Menge 50 mg
Formelmasse 410,2118 g/mol