Learn More
Ristocetin-Sulfatsalz, MP Biomedicals™
Catalog Number 11445422
341.05 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 mg
Aktiv gegen grampositive und gramnegative Bakterien. Ristocetin-Sulfatsalz, MP Biomedicals, ist ein Antibiotikum, das zu den Glykopeptiden der Klasse III gehört. Es kann in der Chromatographie verwendet werden. Ristocetin hat Thrombozytenaggregationsaktivität und wurde verwendet
Ristocetin A ist strukturell mit den Glykopeptid-Antibiotika Teicoplanin und Vancomycin verwandt. Es aktiviert Thrombozyten und wurde in Studien zur Thrombozytenaggregation verwendet.
  • Die Ristocetin-induzierte Thrombozytenagglutination (RIPA) wird bei Patienten, die sich einer chronischen Hämodialyse unterziehen, verringert
  • Zusammen mit einem erhöhten Plasmaglykocalicinspiegel (ein Produkt der enzymatischen Spaltung von GPIb) kann RIPA zu einer verminderten Thrombozytenadhäsion an das vaskuläre Subendothel und zu einer erhöhten Blutung im Zusammenhang mit Urämie beitragen
  • Die Zugabe von Ristocetin und vWf führt zu einer spezifischen Agglutination von rGPIbα-Liposomen, die die mögliche Verwendung von rGPIbα-Liposomen zur Verbesserung der Thrombozytenfunktion In-vivo und zur Unterstützung der Hämostase bei thrombozytopenischen Individuen unterstützt
  • Studien haben gezeigt, dass Ristocetin A dimerisiert und zwei Bindungsstellen für Zellwandpeptide erzeugt
Physikalische Form Cremefarbenes Pulver
CAS 1404-55-3
Summenformel C95H112N8O48S
Synonym Ristomycin-Monosulfat
Löslichkeitsinformationen Löslich in 1 N HCl (50 mg/ml, klar und farblos bis blassgelb); löslich in Wasser (klar, 5 mg+ 0.25 ml, bernsteinfarbene Lösung).
InChI-Schlüssel HHRPQUHYQBGHHF-ADHWPEJWSA-N
SMILES CC1C(C(CC(O1)OC2C3C(=O)NC(C4=CC(=CC(=C4C5=C(C=CC(=C5)C(C(=O)N3)NC(=O)C6C7=CC(=C(C(=C7)OC8=CC=C2C=C8)OC9C(C(C(C(O9)COC1C(C(C(C(O1)C)O)O)O)O)O)OC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)OC1C(C(C(CO1)O)O)O)OC1=CC=C(C=C1)C(C1C(=O)NC(C2=CC(=C(C(=C2)O)C)OC2=C(C=CC(=C2)C(C(=O)N1)N)O)
Molekulargewicht (g/mol) 2166.009
PubChem CID 46783382
Formelmasse 2166
Reinheit (%) ≥ 90 % Ristocetin A
Menge 25 mg