Learn More
Ritter Plastic™ Ritips™ Dispensierspitzen
Artikelnummer. 16660302
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,05 mL
0,5 ml
1,25 mL
2,5 mL
5,0 mL
12,5 mL
25,0 mL
50,0 mL
Menge:
100/Packung
100/Pckg.
25/Packung
Packungsgröße:
3000 Stück
400 Stück
750 Stück
Artikelnummer. 16660302
Marke: Ritter Plastic™ 400100007
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die wiederholte Verteilung von Volumina zwischen 0,05 und 50 ml.
  • Nutzt das Direktverdrängungsverfahren
  • Eignet sich gut für infektiöse und flüchtige Flüssigkeiten
  • Flüssigkeit darf niemals mit dem Gerät in Berührung kommen, um Kontamination zu vermeiden
  • Automatisierte Einzeltests jeder einzelnen Spitze gewährleisten die Dichtigkeit gegenüber Wasser, was in chargenspezifischen Unterlagen dokumentiert ist
  • Schwarze Graduierungsmarkierungen
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Geeignet für eine Vielzahl an Pipettierern
Spezifikation
Volumen (metrisch) 50,0 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipettierung
Menge 25/Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Wide range of pipettors
Skala Ja
Produktlinie RiTips
Material Polypropylen