missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ritter Plastic™ Ritips™ Dispensierspitzen

Artikelnummer. 16690292
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,05 mL
0,5 ml
1,25 mL
2,5 mL
5,0 mL
12,5 mL
25,0 mL
50,0 mL
Menge:
100/Packung
100/Pckg.
25/Packung
Packungsgröße:
3000 Stück
400 Stück
750 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Menge unitSize
16690292 0,05 mL 100/Packung 3000 Stück
16600302 0,5 ml 100/Pckg. 3000 Stück
16610302 1,25 mL 100/Packung 3000 Stück
16620302 2,5 mL 100/Packung 3000 Stück
16630302 5,0 mL 100/Packung 3000 Stück
16640302 12,5 mL 100/Packung 3000 Stück
16650302 25,0 mL 25/Packung 750 Stück
16660302 50,0 mL 25/Packung 400 Stück
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16690292

Marke: Ritter Plastic™ 400100000

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die wiederholte Verteilung von Volumina zwischen 0,05 und 50 ml.

  • Nutzt das Direktverdrängungsverfahren
  • Eignet sich gut für infektiöse und flüchtige Flüssigkeiten
  • Flüssigkeit darf niemals mit dem Gerät in Berührung kommen, um Kontamination zu vermeiden
  • Automatisierte Einzeltests jeder einzelnen Spitze gewährleisten die Dichtigkeit gegenüber Wasser, was in chargenspezifischen Unterlagen dokumentiert ist
  • Schwarze Graduierungsmarkierungen
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Geeignet für eine Vielzahl an Pipettierern

Spezifikation

Volumen (metrisch) 0,05 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipettierung
Menge 100/Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Wide range of pipettors
Skala Ja
Produktlinie RiTips
Material Polypropylen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.