Learn More
Ritter Plastic™ Ritips™ sterile Dispensierspitzen
Description
- Nutzt das Direktverdrängungsverfahren
- Eignet sich gut für infektiöse und flüchtige Flüssigkeiten
- Flüssigkeit darf niemals mit dem Gerät in Berührung kommen, um Kontamination zu vermeiden
- Automatisierte Einzeltests jeder einzelnen Spitze gewährleisten die Dichtigkeit gegenüber Wasser, was in chargenspezifischen Unterlagen dokumentiert ist
- Schwarze Graduierungsmarkierungen
- Hergestellt aus Polypropylen
- Geeignet für eine Vielzahl an Pipettierern
- Für empfindliche Anwendungen bzw. Analyse von Körperflüssigkeiten
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisch) | 0,05 mL |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Empfindliche Anwendungen, Analyse von Körperflüssigkeiten |
| Menge | 100/Packung |
| Produkttyp | Pipettenspitze |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wide range of pipettors |
| Skala | Ja |
| Produktlinie | RiTips |
| Material | Polypropylen |