Learn More
Ritonavir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468248
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16468248 10 mg -
16444137 50 mg 50 Milligramm
16417976 100 mg 100 Milligramm
16421966 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16468248 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY90001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ritonavir (ABT 538) is an inhibitor of HIV protease used to treat HIV infection and AIDS. Ritonavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.61 μM.
Ritonavir (ABT 538) is an inhibitor of HIV protease used to treat HIV infection and AIDS. Ritonavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.61 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ritonavir
Physikalische Form Powder
CAS 155213-67-5
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C37H48N6O5S2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym ABT 538 RTV
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (34.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)[C@H](C[C@H](CC2=CC=CC=C2)NC([C@H](C(C)C)NC(N(CC3=CSC(C(C)C)=N3)C)=O)=O)O)OCC4=CN=CS4
Molekulargewicht (g/mol) 720.94
Formelmasse 720.94
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research