Learn More
MedChemExpress Rituximab
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD20 type 1 |
| Menge | 1 mg |
| Zielspezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttyp | Inhibitory Antibodies |
| Versandbedingung | Shipping with dry ice |
| CAS | 174722-31-7 |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 97.83% |