missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Rituximab

Artikelnummer. 16462288
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16462288 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16462288 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP9913

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Rituximab is an anti-CD20 chimeric monoclonal antibody used to treat certain autoimmune diseases and types of cancer.

Spezifikation

Antigen CD20 type 1
Menge 5 mg
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttyp Inhibitory Antibodies
Versandbedingung Shipping with dry ice
CAS 174722-31-7
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97.83%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.