Learn More
Corning™ rLaminin-521 (Human)
Artikelnummer. 15689176 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
100 Mikrogramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15689176
Marke: Corning™ 354221
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant heterotrimer protein composed of α5, β2, and γ1 chains
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning rLaminin-521 is the next generation pluripotent stem cell (PSC) surface that enables researchers to streamline culture workflow, lower contamination risk, and scale-up efficiently. Corning has partnered with BioLamina for the supply of recombinant human Laminin 521 (rLaminin-521), a biocompatible, full length Laminin that enables feeder-free, clump-free, single-cell passaging of PSCs without ROCK-inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Name rLaminin-521, Human
Menge 100 μg
Quelle Human
Rekombinant Recombinant