Learn More
Cytiva rmp Protein A-Sepharose™ Fast Flow Affinitätsmedien
Artikelnummer. 11369981 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
25 ml
200 ml
Packungsgröße:
1 Stück
200 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 11369981
Marke: Cytiva 17513801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für die hochreine Trennung monoklonaler und polyklonaler Antikörper
  • Nicht Säugetiermedien, die aus rekombinantem Protein A, gekoppelt mit der Sepharose4 Basismatrix mit schnellem Durchfluss durch reduktive Amination, zusammengesetzt sind
  • Kopplungschemie, die das Auslaufen des Protein-A-Liganden minimiert
  • Mehrpunkt-Bindung von rProtein A durch chemisch stabile Amid-Bindungen
  • Ein hohes Bindungsvermögen und gute Druck-/Durchflusseigenschaften sorgen für einen hohen Durchsatz
  • Matrix: 4 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm (d50 V)
  • Ligand: Rekombinantes Protein A ( E. coli )
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 10
  • Ortsgebundene pH-Stabilitätsreinigung: 2 bis 11
  • Bindungsvermögen/ml Chromatographiemedium: >35 mg humanes IgG/ml
  • Druck-/Durchflussangabe: Basismatrix150 bis 250 cm/h,100 kPa, XK 50/60-Säule
Für therapeutische Anwendungen, bei denen während des Reinigungsprozesses extrem reine Eluatfraktionen von Antikörpern ohne Exposition von Antikörpern gegenüber menschlichen oder tierischen Derivaten erforderlich sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 ml
Stabilität Stabil in wässrigen Puffern, die häufig in der Protein-A-Chromatographie verwendet werden
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur hochreinen Trennung von mono- und polyklonalen Antikörpern
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Bindungsvermögen >Mindestens 22 mg humanes IgG/ml
Produkttyp rpm Protein A Sepharose-Schnellflussmedien
Flussrate 150 bis 250 cm/Stunde
Partikelgröße 60 bis 165 μm
Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett 9.84 Zoll
Höhe (metrisch) Säulenbett 25 cm
Max. Druck 100 kPa
Matrix 4 % hochvernetzte Agarose
pH-Bereich 3 bis 10
Lagerungspuffer 20 % Ethanol
Ligandentyp Rekombinantes Protein A (E. Coli)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • rmp Protein A Sepharose FF
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.