Learn More
Cytiva rmp Protein A-Sepharose™ Fast Flow Affinitätsmedien
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
25 ml
200 ml
Packungsgröße:
1 Stück
200 Milliliter
25 Milliliter
Beschreibung
- Nicht Säugetiermedien, die aus rekombinantem Protein A, gekoppelt mit der Sepharose4 Basismatrix mit schnellem Durchfluss durch reduktive Amination, zusammengesetzt sind
- Kopplungschemie, die das Auslaufen des Protein-A-Liganden minimiert
- Mehrpunkt-Bindung von rProtein A durch chemisch stabile Amid-Bindungen
- Ein hohes Bindungsvermögen und gute Druck-/Durchflusseigenschaften sorgen für einen hohen Durchsatz
- Matrix: 4 % quervernetzte Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm (d50 V)
- Ligand: Rekombinantes Protein A ( E. coli )
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 10
- Ortsgebundene pH-Stabilitätsreinigung: 2 bis 11
- Bindungsvermögen/ml Chromatographiemedium: >35 mg humanes IgG/ml
- Druck-/Durchflussangabe: Basismatrix150 bis 250 cm/h,100 kPa, XK 50/60-Säule
Für therapeutische Anwendungen, bei denen während des Reinigungsprozesses extrem reine Eluatfraktionen von Antikörpern ohne Exposition von Antikörpern gegenüber menschlichen oder tierischen Derivaten erforderlich sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 ml |
| Stabilität | Stabil in wässrigen Puffern, die häufig in der Protein-A-Chromatographie verwendet werden |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur hochreinen Trennung von mono- und polyklonalen Antikörpern |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
| Bindungsvermögen | >Mindestens 22 mg humanes IgG/ml |
| Produkttyp | rpm Protein A Sepharose-Schnellflussmedien |
| Flussrate | 150 bis 250 cm/Stunde |
| Partikelgröße | 60 bis 165 μm |
| Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett | 9.84 Zoll |
| Höhe (metrisch) Säulenbett | 25 cm |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- rmp Protein A Sepharose FF
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.