missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ RN 1734
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18769516
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18769516 25 mg 25 Milligramm
18791738 5 mg 5 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18769516

Marke: Tocris Bioscience™ 3746/25

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Selective TRPV4 antagonist

RN 1734 is a selective TRPV4 antagonist (IC50 values are 2.3, 3.2 and 5.9 μM for hTRPV4, rTRPV4 and mTRPV4 receptors respectively). Displays selectivity for TRPV4 over other TRP channels (IC50 values are 2.3, >30, >30 and >100 μM for TRPV4, TRPV3, TRPM8 and TRPV1 respectively). Blocks TRPV4-mediated arteriole vasodilation and increases myogenic tone ex vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide
CAS 946387-07-1
Menge 25 mg
Summenformel C14H22Cl2N2O2S
Formelmasse Observed MW: 353.31
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.