Learn More
Hamilton™ RN Nut für Spritzenmodell 1001,1002,1005, 1010, 1025,1050 und 1100
Artikelnummer. 10040702
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Abnehmbare Nadel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10040702
Marke: Hamilton™ 30902
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Verwendung mit Spritzen mit abnehmbaren Nadeln und kleinen sowie großen Kolben.
  • Individuelle Bereitstellung
  • Extrem großer Kompatibilitätsbereich
Spezifikation
Typ Ersatzmutter
Zur Verwendung mit (Geräte) Abnehmbare Nadel