Learn More
RNA binding motif protein, X-linked 2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-93259-0.1ml
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18668391
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
RNA binding motif protein, X-linked 2 Polyclonal antibody specifically detects RNA binding motif protein, X-linked 2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNA binding motif protein, X-linked 2
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
CGI-79,2810411A03Rik, RNA binding motif protein, X-linked 2, RNA-binding motif protein, X-linked 2
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-322 of human RBMX2 (NP_057108.2). MNPLTKVKLINELNEREVQLGVADKVSWHSEYKDSAWIFLGGLPYELTEGDIICVFSQYGEIVNINLVRDKKTGKSKGFCFLCYEDQRSTILAVDNFNGIKIKGRTIRVDHVSNYRAPKDSEEIDDVTRQLQEKGCGARTPSPSLSESSEDEKPTKKHKKDKKEKKKKKKEKEKADREVQAEQPSSSSPRRKTVKEKDDTGPKKHSSKNSERAQKSEPREGQKLPKSRTAYSGGAEDLERELKKEKPKHEHKSSSRREAREEKTRIRDRGRSSDAHSSWYNGRSEGRSYRSRSRSRDKSHRHKRARRSRERESSNPSDRWRH
0.1 mL
Primary
Mouse
Purified
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
51634
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.