missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNA Polymerase II/POLR2A, p Ser5 Antibody (CTD 4H8) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18609987 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18609987 0.025 mL 0.03 Milliliter
18602498 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18609987 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2502740.025ml

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

RNA Polymerase II/POLR2A Monoclonal antibody specifically detects RNA Polymerase II/POLR2A in Human, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ChIP assay (ChIP), CyTOF, ChIP assay Sequencing
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RNA Polymerase II/POLR2A
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CTD 4H8
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500, CyTOF-ready, Chromatin Immunoprecipitation Sequencing
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kdsubunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, EC 2.7.7.48, EC 2.7.7.6, hRPB220, hsRPB1, MGC75453, POLR2, POLRA, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A (220kD), polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A, 220kDa, RNA Pol 2, RNA Polymerase 2, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNAPII, RPB1, RPBh1, RpIILS, RPO2, RPOL2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Peptide: 10 repeats of synthetic peptide YSPTSPS using chemically synthesized phospho-Ser5
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chromatin Research, Epigenetics, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5430
Zielspezies Human, Yeast
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.