Learn More
RNA Polymerase II/POLR2A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18396734 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18396734 20 μg 20 Mikroliter
18317194 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18396734
Marke: Novus Biologicals NBP31690620UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
RNA Polymerase II/POLR2A Polyclonal antibody specifically detects RNA Polymerase II/POLR2A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RNA Polymerase II/POLR2A
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS, 50% glycerol, pH7.3
Gen-Alias DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kdsubunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, EC 2.7.7.48, EC 2.7.7.6, hRPB220, hsRPB1, MGC75453, POLR2, POLRA, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A (220kD), polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A, 220kDa, RNA Pol 2, RNA Polymerase 2, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNAPII, RPB1, RPBh1, RpIILS, RPO2, RPOL2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic phosphorylated peptide around S7 of RNA Polymerase II/POLR2A (NP_000928.1).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chromatin Research, Epigenetics, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5430
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG