Learn More
Invitrogen™ RNAqueous™ Total RNA Isolation Kit
Artikelnummer. 10075994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Aufreinigungen
Je 50
Produkttyp:
Kit
Spin-Säulen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Produkttyp Packungsgröße
10075994 50 Aufreinigungen Kit 1 Stück
10176864 Je 50 Spin-Säulen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10075994 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM1912
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
The RNAqueous Total RNA Isolation Kit is for phenol-free total RNA isolation from 1–75 mg of tissue or from 10^2–10^7 cells, using a guanidinium-based lysis/denaturant and glass fiber filter separation technology.
The RNAqueous Total RNA Isolation Kit is for phenol-free total RNA isolation from 1–75 mg of tissue or from 102–107 cells, using a guanidinium-based lysis/denaturant and glass fiber filter separation technology.
Das RNAqueous Kit ist für die Phenol-freie Isolierung der Gesamt-RNA aus 0,1 bis 0,5 g Gewebe oder 107 bis 108 Zellen vorgesehen und nutzt eine Glasfaserfilter-Trenntechnologie mit Guanidinium-basierter Lyse/Denaturierung.
  • Praktische spritzenbasierte Filterung
  • Kompatibilität mit Vakuumstationen bei der Verarbeitung mehrerer Proben
Funktionsweise
Das RNAqueous Kit verwendet eine leistungsstarke chaotropische Lösung für die Zelllyse, gefolgt von RNA-Bindung an Glasfaser in einem Luer-Lock-Spritzenfilter. Wasch- und Elutionslösungen werden einfach mit einer Standard-Spritze (nicht im Lieferumfang enthalten) durch den Filter gedrückt. Vakuumfiltration ist nicht erforderlich, die Filtereinheiten sind jedoch kompatibel mit standardmäßigen Vakuumstationen zur Verarbeitung mehrerer Proben gleichzeitig.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Anwendungen:
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung • 6 ml Formaldehyd-Lastfarbstoff; bei -20 °C
lagern• 60 ml Lyse-/Bindungslösung; 4 °C
• 60 ml Wasser; 4 °C
• 4 ml Lithium-Chloridpräzipitationslösung; 4 °C
• 40 ml Waschlösung Nr. 1; 4 °C
• 80 ml Waschlösung Nr. 2/3 (konzentriert); 4 °C
• 50 Filterkartuschen
• 100 Entnahmeröhrchen für Raumtemperatur
• 10 ml-Elutionslösung für Raumtemperatur; Raumtemperatur
Isolation Technology Spin-Säule (Glasfaserfilter)
Elutionsvolumen 50 bis 120 μl
Probentyp Bakterien, Zellen, Pflanze, Gewebe, Hefe, Viren, enzymatische Reaktionen, Zellen, Pflanzenproben, Gewebe, Hefe, Hefe, Enzymatische Reaktionen
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung
Produkttyp Kit
Menge 50 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterialmenge Bakterien: ≤ 109 Zellen
Blut: ≤107
Pflanze: ≤ 75 mg
Hefe: ≤ 108 Zellen
Virus: variiert
Enzymatische Reaktionen: variiert
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • RNAqueous Total RNA Isolation Kit
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride, Formamide, Formaldehyde, Methanol, 2-Mercaptoethanol