Learn More
MP Biomedicals™ RNase Erase™
Artikelnummer. 11363179 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 ml
Unit Size:
500 Milliliter
Product Code. Volumen (metrisch) unitSize
11363179 500 ml 500 Milliliter
1 options
Product Code. 11363179
Brand: MP Biomedicals™ 112440204
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aufsprühen und abspülen für eine RNase-freie Oberfläche. MP Biomedicals RNase Erase™ ist präzise formuliert, um RNase-Kontamination von Tischplatten, Glas, Edelstahl und Kunststoff vollständig zu entfernen.
  • Transparente, farblose Lösung
  • Präzise formuliert
  • Ribonuklease Dekontaminationsmittel
  • Nicht toxisch
  • Verpackt mit einstellbarer Sprühflasche für einfache Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 500 ml
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur (15 bis 30 °C)
Menge Je 1
Format Röhrchen