Learn More
RNase-freies Wasser, nicht DEPCAbnova™
Artikelnummer. 16022048
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
2 x 50 mL
500 mL
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
500 Milliliter
Artikelnummer. 16022048
Marke: Abnova R0013.500mL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
RNase-freies Wasser eignet sich zum Experimentieren und für die RNA-Forschung.
  • Das RNase-freie Wasser, nicht DEPC, wurde aus hochgereinigtem Wasser durch Ultrafiltration ohne DEPC-Behandlung hergestellt.
  • Das Produkt wurde als frei von RNase und DNase bestätigt.
  • Hat das Aussehen einer klaren Flüssigkeit.
Spezifikation
Menge 500 mL