Learn More
RNase L Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
193.00 € - 470.00 €
Spezifikation
Antigen RNase L
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:500
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18693570
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-93434-0.02ml
0.02 mL
193.00 €
0.02 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18677791
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-93434-0.1ml
0.1 mL
470.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
RNase L Polyclonal antibody specifically detects RNase L in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
RNase L
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Chromatin Research, Cytokine Research, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Immunology, Innate Immunity, Prostate Cancer, Protein Kinase
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
6041
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:100 - 1:500
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
2-5A-dependent ribonuclease, 2-5A-dependent RNase, 2'-5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent, EC 3.1.26.-, HPC1, interferon-induced 2-5A-dependent RNase, MGC104972, MGC133329, PRCA1, prostate cancer 1, Ribonuclease 4, Ribonuclease L, ribonuclease L (2'-5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent), RNase L, RNS4DKFZp781D08126
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 472-741 of human RNASEL (NP_066956.1). VQELHLSCGYTHQDLQPQNILIDSKKAAHLADFDKSIKWAGDPQEVKRDLEDLGRLVLYVVKKGSISFEDLKAQSNEEVVQLSPDEETKDLIHRLFHPGEHVRDCLSDLLGHPFFWTWESRYRTLRNVGNESDIKTRKSESEILRLLQPGPSEHSKSFDKWTTKINECVMKKMNKFYEKRGNFYQNTVGDLLKFIRNLGEHIDEEKHKKMKLKIGDPSLYFQKTFPDLVIYVYTKLQNTEYRKHFPQTHSPNKPQCDGAGGASGLASPGC
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.