missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF160 Mouse, anti-Human, Clone: 1D2A2, Proteintech

Artikelnummer. p-200050045 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18035515 20 μL 20 Mikroliter
18090536 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18035515

Marke: Proteintech 686101IG20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The RNF160 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RNF160. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The RNF160 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen RNF160
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klon 1D2A2
Konzentration 1000 μg/mL
Gensymbole C21orf10, C21orf98, FLJ11053, KIAA0714, ring finger protein 160, RNF160, Zinc finger protein 294, ZNF294
Wirtsspezies Mouse
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26046
Zielspezies Human, Rat, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 150 kDa
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.