Learn More
Novus Biologicals™ RNF215 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Zinc Finger |
| Ziel | RNF215 |
| Synonym | ring finger protein 215 |
| Gensymbol | RNF215 |