missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RNPC1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-86780
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RNPC1 Polyclonal specifically detects RNPC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| RNPC1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, 2% Sucrose | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 55544 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.5 mg/ml | |
| Western Blot 1.0 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| CLL-associated antigen KW-5, HSRNASEBRRM) containing 1, RNA binding motif protein 38, RNA-binding motif protein 38, RNA-binding protein 38, RNA-binding region containing protein 1, RNA-binding region-containing protein 1, SEB4, seb4B, ssDNA binding protein SEB4, ssDNA-binding protein SEB4 | |
| The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of human RNPC1 | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur