Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 25-6981 maleate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18795866
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18795866
Marke: Tocris Bioscience™ 1594/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
GluN2B-selective NMDA antagonist
Ro 25-6981 maleate is a potent and selective activity-dependent blocker of NMDA receptors containing the GluN2B (formally NR2B) subunit. IC50 values are 0.009 and 52 μM for cloned receptor subunit combinations GluN1C/GluN2B and GluN1C/GluN2A respectively. Displays neuroprotectant effects in vivo and in vitro.
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (αR,βS)-α-(4-Hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidinepropanol maleate
CAS 1312991-76-6
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 10 mg
Löslichkeit Soluble to 100mM in DMSO
Summenformel C22H29NO2.C4H4O4
Formelmasse Observed MW: 455.55
Nur für Forschungszwecke