Learn More
Ro 51, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18035862
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18035862 10 mg 10 Milligramm
18084682 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18035862 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 4391/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Potent P2X3, P2X2/3 antagonist
Potent, dual P2X3 and P2X2/3 antagonist (IC50 values are 2 and 5 nM for rP2X3 and hP2X2/3 respectively). Selective for P2X3 and P2X2/3 over other P2X receptors (IC50 values are > 10 μM for P2X1, P2X2, P2X4, P2X5, and P2X7). Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1050670-85-3
Summenformel C17H23IN4O4
Molekulargewicht (g/mol) 474.299
InChI-Schlüssel PAYROHWFGZADBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-amino-5-5-iodo-2-isopropyl-4-methoxyphenoxy pyrimidin-2-yl amino propane-1,3-diol, compound 128 pmid: 26686393, 2-4-amino-5-5-iodo-2-isopropyl-4-methoxyphenoxy pyrimidin-2-ylamino propane-1,3-diol, 2-4-amino-5-5-iodo-2-isopropyl-4-methoxy-phenoxy-pyrimidin-2-ylamino-propane-1,3-diol, 2-4-amino-5-5-iodo-4-methoxy-2-propan-2-ylphenoxy pyrimidin-2-yl amino propane-1,3-diol, 2-4-amino-5-5-iodo-4-methoxy-2-1-methylethyl phenoxy-2,4-pyrimidinyl amino-1,3-propanediol
PubChem CID 24883277
IUPAC-Name 2-[[4-amino-5-(5-iodo-4-methoxy-2-propan-2-ylphenoxy)pyrimidin-2-yl]amino]propane-1,3-diol
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C=C1OC2=CN=C(N=C2N)NC(CO)CO)I)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ro 51
Menge 10 mg
Formelmasse 474.29
Reinheit (%) >98%