missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ RO 8191

Artikelnummer. 18787066
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18787066

Marke: Tocris Bioscience™ 7375/10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

IFNα receptor 2 agonist

RO 8191 is an IFNα receptor 2 (IFNAR2) agonist (EC50 = 0.2 μM). RO 8191 induces phosphorylation and activation of STAT1 and STAT2. RO 8191 inhibits hepatitis C (HCV) cell culture-produced infectious particles and HCV subgenomic replicon (IC50 values 0.20 μM and 0.17 μM, respectively) and inhibits hepatitis B virus replication in cell cultures (IC50 = 0.1 μM). In an animal model RO 8191 inhibits prion invasion and prolongs survival; it also reverses the inhibitory effect of integrin β6 (ITGB6) on the JAK/STAT3 signaling and the epithelial-to-mesenchymal transition pathway and inhibits the proliferation, invasion, and migration of cervical cancer cells. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 8-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)-2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8 ]naphthyridine
CAS 691868-88-9
Menge 10 mg
Ziel IFN-alpha/beta R2
Summenformel C14H5F6N5O
Reinheit 0.98
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt