Learn More
ROBO4 Antibody (265721), PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18607363 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18607363 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18607363 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB24541P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.43 €
    595.35 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 107.08 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ROBO4 Monoclonal specifically detects ROBO4 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ROBO4
Anwendungen CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 265721
Konjugat PE
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ECSM4, FLJ20798, Magic roundabout, MGC133352, MGC133353, MRB, roundabout homolog 4, roundabout homolog 4, magic roundabout (Drosophila)
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ROBO4, Gln28-Arg467, Accession # Q8WZ75
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Extracellular Matrix, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54538
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b
Produktlinie Novus