Learn More
Hamilton™ Robotics Septen, gering blutend, für hohe Temperaturen
Artikelnummer. 10710844
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
9,5mm
12,7mm
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10710844 12,7mm -
10034202 9,5mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10710844 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 75836
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Septen ohne Bluten bis 400°C
Ideal für die GC/MS
φ: 12,7mm
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 12,7mm
Zur Verwendung mit (Geräte) GC
Menge 50/Packung
Produkttyp Septa mit geringem Bluten und hoher Temperatur