Learn More
Testo™ Pt-100 Temperaturfühler für Testo 720 Nr.20911297
Artikelnummer. 10204603
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Sonde:
5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Sonde Packungsgröße
10204603 5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10204603 Lieferant Testo™ Lieferanten-Nr. 0609 1273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.88 €
    93.00 € / 1 Stück
    Sparen 70.88 €
    43% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Typ Robuste Immersions-/Einstechsonde
Zertifizierung/Konformität 60751 Standard
Reaktionszeit 12 Sekunden
Durchmesser (metrisch) Sonde 5 mm