Learn More
Cole-Parmer™ Rocking Platform
Beschreibung
- Ermöglicht die Platzierung einer Reihe von Hybridisierungsröhrchen darüber
- Aus Edelstahl.
- Ermöglicht die Verarbeitung von Membranen in einer Wellenbewegung
- Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 60 Schwingungen pro Minute
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hybridisierungsröhrchen |
| Aufnahmevermögen | Hybridisierungsröhrchen |
| Material | Edelstahl |
| Typ | HB-1D Schüttelplattform |
| Geschwindigkeit | 20 bis 60 U/min |