Learn More
Cole-Parmer™ Rocking Platform
Artikelnummer. 12014356
Change view
Click to view available options
Geschwindigkeit:
15 bis 60 U/min
20 bis 60 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Geschwindigkeit unitSize
12014356 15 bis 60 U/min -
11563839 20 bis 60 U/min 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12014356
Marke: Cole-Parmer™ 3945516
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Complement your hybridization incubation systems with this Rocking Platform.
  • Allows a number of hybridization tubes to be placed above.
  • Manufactured from stainless steel.
  • Enables membranes to be processed using a wave motion.
  • Speed range of 0 to 60 oscillations per minute.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Hybridisierungsröhrchen
Aufnahmevermögen Hybridisierungsröhrchen
Material Edelstahl
Typ Zubehör, Schüttlerplattform
Geschwindigkeit 15 bis 60 U/min