Learn More
Fisherbrand™ STATIVSTANGE FORM
Artikelnummer. 11779327 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Stäbe mit 12 mm Durchmesser und 1000 mm Länge
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11779327
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung von Stäben mit einem Durchmesser von 12 mm und einer Länge von 1000 mm.
  • Farbauftrag in Acrylblau
  • Individuelle Lieferung
  • Öffnungsweite Fuß 160 mm
Spezifikation
Material Nickel
Produkttyp Ständer
Größe 160 mm
Beschreibung Öffnungsweite Fuß 160 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Stäbe mit 12 mm Durchmesser und 1000 mm Länge