Learn More
Horst™ Stabfühler
Artikelnummer. 10448641
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1mm
3mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10448641 3mm 1 Stück
10407701 1mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10448641 Lieferant Horst™ Lieferanten-Nr. 70250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.90 €
    89.50 € / 1 Stück
    Sparen 51.40 €
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 3mm
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 300 mm
Material PVC
Länge (metrisch) Netzkabel 300mm
Produkttyp Stabsensor
Temperatur (metrisch) 500 °C