missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROD1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18621479 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
25 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18621479 25 μL 25 Mikroliter
18232023 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18621479 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP25728425ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ROD1 Polyclonal specifically detects ROD1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ROD1
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias DKFZp781I1117, fission yeast differentiation regulator, PTBP3, regulator of differentiation (in S. pombe) 1, regulator of differentiation 1, Rod1, ROD1 regulator of differentiation 1 (S. pombe)
Gensymbole PTBP3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:PAIGFPQATGLSVPAVPGALGPLTITSSAVTGRMAIPGASGIPGN
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9991
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.