Learn More
BOLA Rods
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
15 mm
16 mm
25 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Virginal rods for further treatment and processing in lengths of up to 2 m.
- Diameter and length are nominal dimensions and can contain a machining allowance.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Außendurchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Sterilität | Non-sterile |
| Farbe | White |
| Flexibility | Rigid |