Learn More
BOLA Rods
Artikelnummer. 10621522
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
15 mm
16 mm
25 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10621522 15 mm 1 Stück
10023231 16 mm 1 Stück
10525362 25 mm 1 Stück
10389131 30 mm -
10227361 40 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10621522
Marke: BOLA S180015
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rods virgin PTFE
  • Virginal rods for further treatment and processing in lengths of up to 2 m.
  • Diameter and length are nominal dimensions and can contain a machining allowance.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoclavable
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200°C
Sterilität Non-sterile
Farbe White
Flexibility Rigid