Learn More
Rogo Sampaic™ Glasdeckgläser
Artikelnummer. 11993564
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Breite (metrisch):
18 mm
20 mm
22 mm
50 mm
60 mm
Menge:
1.000/Packung
100/Packung
200/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) Menge Packungsgröße
11993564 18 mm 18 mm 1.000/Packung 1000 Stück
11707394 20 mm 20 mm 200/Packung 200 Stück
11757394 24 mm 50 mm 100/Packung 100 Stück
11717394 22 mm 22 mm 200/Packung 200 Stück
11767394 24 mm 60 mm 100/Packung 100 Stück
11983564 24 mm 60 mm 100/Packung 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11993564 Lieferant Rogo Sampaic™ Lieferanten-Nr. BPD016
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Rogo Sampaic™ Deckgläser werden aus Borosilikatglas hergestellt, um eine hervorragende Transparenz zu gewährleisten und Farbverzerrungen zu vermeiden.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Produkttyp Abdeckschiene
Form Quadratisch
Material Borosilikatglas
Länge (metrisch) 18 mm
Breite (metrisch) 18 mm
Abmessungen (L x B) 18 x 18 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Objektträger Mikroskopie
Zertifizierungen ISO 8255
Menge 1.000/Packung