missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Roledumab Recombinant Monoclonal Antibody

Artikelnummer. 30284120
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30284120 100 μg 100 Mikrogramm
30284483 1 mg 1 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30284120

Marke: Invitrogen™ MA559755

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.

Roledumab is a biosimilar that targets RHD. The Rhesus (Rh) blood group system represents one of the most complex and important systems in humans. Two highly homologous genes RHD and RHCE (collectively referred to as RH30 or RHCED) encode the antigens of the Rh blood group system (1-4). These tightly linked genes map to human chromosomal position 1p34.1-1p36. The RHD gene, which is commonly deleted from a large segment of the population, encodes the most potent blood group immunogen, the D antigen (2,5). Rh incompatibility between maternal and fetal blood types results in hemolytic disease of the newborn (HDN), which often results in fetal death (1,2,6). The RHCE gene exists in four allelic forms, and each allele determines the expression of two antigens in Ce, ce, cE, or CE combinations (2,4,5). The RHCED antigens exist as integral membrane proteins with contain 12-transmembrane helices, and maintain erythrocyte membrane integrity. The presentation of the Rh antigenic activity requires the formation of a complex between the RHCED antigens and RHAG (RH50).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Roledumab
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias LFB-R593
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.