Learn More
Brady™ Warnetiketten „Kein Trinkwasser“, Rolle
Artikelnummer. 10535704 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10535704 100 mm 1 Rollen
10071104 25 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10535704 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 227380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00 €
    332.44 € / 1 Rollen
    Sparen 61.56 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Alternate Part Number PIC 204 RL-DIA 100-B7541
Ausführung Glanz
Material Laminiertes Polyester
Menge 250/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Dicke 0,099 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rund
Sprachen Weltweit
Farbe Schwarz auf Weiß