Learn More
Brady™ Warnetiketten Kein Trinkwasser, Rolle
Artikelnummer. p-8004743
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 10535704
Marke: Brady™ 227380
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Alternate Part Number PIC 204 RL-DIA 100-B7541
Ausführung Glanz
Material Laminiertes Polyester
Menge 250/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Dicke 0,099 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rund
Sprachen Global
Farbe Schwarz auf Weiß