Learn More
Thermo Scientific™ Ausziehbare Schubladen
Artikelnummer. 15383985 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Komplettes SS-Schubladenset
Zusätzliches Edelstahl-Schubfach
Kapazität (angloamerikanisch):
11,5 cu. ft.
23,3 cu. ft.
29,2 cu. ft.
78,8 cu. ft.
Anzahl Schubfächer:
1
6
7
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Typ Kapazität (angloamerikanisch) Anzahl Schubfächer unitSize
15383985 Zusätzliches Edelstahl-Schubfach 78,8 cu. ft. 1 1 Stück
13493918 Komplettes SS-Schubladenset 23,3 cu. ft. 6 6 Stück
17798044 Zusätzliches Edelstahl-Schubfach 29,2 cu. ft. 1 1 Stück
13203219 Komplettes SS-Schubladenset 11,5 cu. ft. 7 1 Einheit
4 options
Artikelnummer. 15383985
Marke: Thermo Scientific™ 6702
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese ausziehbaren Schubladen für Kühlschränke sind aus Edelstahl — eine praktische Alternative zu offenen Drahteinlegeböden.
Wählen Sie Thermo Scientific™ ausziehbare Schubladen aus Edelstahl als praktische Alternative zu offenen Drahteinlegeböden. Optional erhältlich für Thermo Scientific™ Hochleistungskühlschränke.
  • Edelstahlschubladen
  • Verstellbar und komplett herausziehbar
Bestellinformationen:
Werksseitig installiert; muss bei der Bestellung des Kühlschranks angegeben werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Zusätzliches Edelstahl-Schubfach
Kapazität (angloamerikanisch) 78,8 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 2231 L
Schubladen Edelstahl (Schublade)
Anzahl Schubfächer 1
Zur Verwendung mit (Geräte) 23,3, 51,1 und 78,8 cu.ft. (659, 1447 und 2231L)