Learn More
Thermo Scientific™ Ausziehbare Schubladen
Artikelnummer. 16227741 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Komplettes SS-Schubladenset
Zusätzliches Edelstahl-Schubfach
Kapazität (angloamerikanisch):
11,5 cu. ft.
23,3 cu. ft.
29,2 cu. ft.
51,1 cu. ft.
78,8 cu. ft.
Anzahl Schubfächer:
1
6
7
12
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
12 Stück
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Kapazität (angloamerikanisch) Anzahl Schubfächer Packungsgröße
16227741 Komplettes SS-Schubladenset 51,1 cu. ft. 12 12 Stück
13493918 Komplettes SS-Schubladenset 23,3 cu. ft. 6 6 Stück
15383985 Zusätzliches Edelstahl-Schubfach 78,8 cu. ft. 1 1 Stück
17277256 Komplettes SS-Schubladenset 29,2 cu. ft. 6 1 Stück
17798044 Zusätzliches Edelstahl-Schubfach 29,2 cu. ft. 1 1 Stück
13203219 Komplettes SS-Schubladenset 11,5 cu. ft. 7 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16227741 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5169.41 €
    4570.00 € / 12 Stück
    Sparen 599.41 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese ausziehbaren Schubladen für Kühlschränke sind aus Edelstahl — eine praktische Alternative zu offenen Drahteinlegeböden.
Wählen Sie Thermo Scientific™ ausziehbare Schubladen aus Edelstahl als praktische Alternative zu offenen Drahteinlegeböden. Optional erhältlich für Thermo Scientific™ Hochleistungskühlschränke.
  • Edelstahlschubladen
  • Verstellbar und komplett herausziehbar
Bestellinformationen:
  • Werksseitig installiert; muss bei der Bestellung des Kühlschranks angegeben werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Komplettes SS-Schubladenset
Kapazität (angloamerikanisch) 51,1 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 1447 L
Schubladen Edelstahl
Anzahl Schubfächer 12
Zur Verwendung mit (Geräte) 51 cu. ft. (1447L) Refrigerators and Freezers