Learn More
Thermo Scientific™ Ausziehbare Schubladen
Artikelnummer. 17798044 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Komplettes SS-Schubladenset
Zusätzliches Edelstahl-Schubfach
Kapazität (angloamerikanisch):
11,5 cu. ft.
23,3 cu. ft.
29,2 cu. ft.
78,8 cu. ft.
Anzahl Schubfächer:
1
6
7
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 17798044
Marke: Thermo Scientific™ 6725
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese ausziehbaren Schubladen für Kühlschränke sind aus Edelstahl — eine praktische Alternative zu offenen Drahteinlegeböden.
Wählen Sie Thermo Scientific™ ausziehbare Schubladen aus Edelstahl als praktische Alternative zu offenen Drahteinlegeböden. Optional erhältlich für Thermo Scientific™ Hochleistungskühlschränke.
  • Edelstahlschubladen
  • Verstellbar und komplett herausziehbar
Bestellinformationen:
  • Werksseitig installiert; muss bei der Bestellung des Kühlschranks angegeben werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Zusätzliches Edelstahl-Schubfach
Kapazität (angloamerikanisch) 29,2 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 826 l
Schubladen Edelstahl
Anzahl Schubfächer 1
Zur Verwendung mit (Geräte) Kühlschränke und Tiefkühlgeräte mit 29,2 cu.ft. (826 l) Volumen