Learn More
Abnova™ ROM1 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16110262
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16110262 10 μg 10 Mikrogramm
16120262 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 16110262
Marke: Abnova™ H00006094P01.10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH08100
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 6094
Molekulargewicht 64.35
Name ROM1 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MAPVLPLVLPLQPRIRLAQGLWLLSWLLALAGGVILLCSGHLLVQLRHLGTFLAPSCQFPVLPQAALAAGAVALGTGLVGVGASRASLNAALYPPWRGVLGPLLVAGTAGGGGLLVVALGLALALPGSLDEALEEGLVTALAHYKDTEVPGHCQAKRLVDELQLRYHCCGRHGYKDWFGVQWVSSRYLDPGDRDVADRIQSNVEGLYLTDGVPFSCCNPHSPRPCLQNRLSDSYAHPLFDPRQPNQNLWAQGCHEVLLEHLQDLAGTLGSMLAVTFLLQALVLLGLRYLQTALEGLGGVIDAGGETQGYLFPSGLKDMLKTAWLQGGVACRPAPEEAPPGEAPPKEDLSEA
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias ROM/ROSP1/TSPAN23
Gebräuchliche Bezeichnung ROM1
Gensymbol ROM1
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution