Learn More
Romidepsin, TRC
Artikelnummer. 30427956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427956 5 mg -
30418988 10 mg -
30426531 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427956 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR4250605MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128517-07-7
Summenformel C24 H36 N4 O6 S2
Molekulargewicht (g/mol) 540.7
Synonym Cyclo[(2Z)-2-amino-2-butenoyl-L-valyl-(3S,4E)-3-hydroxy-7-mercapto-4-heptenoyl-D-valyl-D-cysteinyl], cyclic (3→5)-disulfide, L-Valine, N-(3-hydroxy-7-mercapto-1-oxo-4-heptenyl)-D-valyl-D-cysteinyl-(Z)-2,3-didehydro-2-aminobutanoyl-, (4→1)-lactone, cyclic (1→2)-disulfide, [S-(E)]-, 2-Oxa-12,13-dithia-5,8,20,23-tetraazabicyclo[8.7.6]tricosane, cyclic peptide deriv., Antibiotic FR 901228, Chromadax, FK 228, FR 901228, Istodax, NSC 630176, Romidepsin
IUPAC-Name (1S,4S,7Z,10S,16E,21R)-7-Ethyliden-4,21-di(Propan-2-yl)-2-oxa-12,13-dithia-5,8,20,23-tetrazabicyclo[8.7.6]tricos-16-en-3,6,9,19,22-penton
SMILES C\C=C\1/NC(=O)[C@H]2CSSCC\C=C\[C@H](CC(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)N2)OC(=O)[C@@H](NC1=O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Romidepsin
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H36N4O6S2/c1-6-16-21(30)28-20(14(4)5)24(33)34-15-9-7-8-10-35-36-12-17(22(31)25-16)26-23(32)19(13(2)3)27-18(29)11-15/h6-7,9,13-15,17,19-20H,8,10-12H2,1-5H3,(H,25,31)(H,26,32)(H,27,29)(H,28,30)/b9-7+,16-6-/t15-,17-,19-,20+/m1/s1
Formelmasse 540.2076